B83401
2-Methylbenzyl bromide
98%
Sinónimos:
α-Bromo-o-xylene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
216-217 °C/742 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
density
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?