B66604
9-Bromofluorene
98%
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
101-104 °C (lit.)
SMILES string
BrC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H9Br/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H
InChI key
AHCDKANCCBEQJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?