B60428
1-Bromo-4-chlorobenzene
99%
Sinónimos:
1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, p-Chlorophenyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
196 °C (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Clave InChI
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?