Merck
B5291
Sigma-Aldrich
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
97%
Sinónimos:
2-Cyanomethylbenzimidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Beilstein/REAXYS Number:
128461
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N#CCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H7N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI key
BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)