ALD00148
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
95%
Sinónimos:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
66-71 °C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(OCCO2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C8H7FO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
CZDKQRQGVWYYKX-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)