Merck
A9028
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
Liquid
Sinónimos:
4-(3-Aminopropyl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Beilstein/REAXYS Number:
105104
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
Inchi Key
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
210.0 °F - closed cup
flash_point_c
98.9 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)