Documentos clave
A200C
Sigma-Aldrich
Printed Circuit Board Chip
A200C
About This Item
NACRES:
NC.13
material
FR-4 glass epoxy laminate substrate
copper ground plane
copper via(s)
metal pad(s) (bond)
metal pin
plastic header (and MUX)
feature
MUX
wirebondable with headers
manufacturer/tradename
A200C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)