Merck
95395
Sigma-Aldrich
Tungstosilicic acid hydrate
purum p.a.
Sinónimos:
Silicotungstic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
2878.17 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
purum p.a.
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
pérdida
≤20% loss on ignition
solubilidad
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clave InChI
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material
  • Synthesis of SnII-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts
  • Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes
  • Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions
  • Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)