935123
Infrared Ag2S quantum dots
λmax, 800 nm, 10 mg/mL in DMF
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Silver based core type QDs
About This Item
Productos recomendados
descripción
>= 4 (peak/valley ratio)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
10 mg/mL in DMF
diámetro
<15 nm
λmáx.
≤70 nm (FWHM)
800 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
Clave InChI
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)