Merck
93498
Sigma-Aldrich
Glycerol trivalerate
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
1,2,3-Trivalerylglycerol, Trivalerin
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3COOCH2]2CHOCO(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
344.44
Beilstein:
1804221
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.439
densidad
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C18H32O6/c1-4-7-10-16(19)22-13-15(24-18(21)12-9-6-3)14-23-17(20)11-8-5-2/h15H,4-14H2,1-3H3
Clave InChI
PZJLFHDNXGAZHU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)