934275
Pomalidomide-piperazine
≥ 95.0%
Sinónimos:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(1-piperazinyl)-2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(piperazin-1-yl)isoindole-1,3-dione
About This Item
Productos recomendados
ligand
pomalidomide
Nivel de calidad
Ensayo
≥ 95.0%
Formulario
powder or crystals
color
faint yellow to dark yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C3=CC=CC(=C3C2=O)N4CCNCC4)CC1
Clave InChI
APURBVBIOACKLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Otras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)