932604
Ge-OMe TPA
Sinónimos:
4,4′,4′′,4′′′-Germanetetrayltetrakis(N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline)
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
composition
Carbon content, 73-76%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(C=C1)=CC=C1N(C(C=C2)=CC=C2[Ge](C3=CC=C(N(C4=CC=C(OC)C=C4)C5=CC=C(OC)C=C5)C=C3)(C6=CC=C(N(C7=CC=C(OC)C=C7)C8=CC=C(OC)C=C8)C=C6)C9=CC=C(N(C%10=CC=C(OC)C=C%10)C%11=CC=C(OC)C=C%11)C=C9)C%12=CC=C(OC)C=C%12
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)