930172
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 1 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (v/v), battery grade
Sinónimos:
1 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (v/v)
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Bone,Teeth, Kidney
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
72.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)