Key Documents
929565
Sigma-Aldrich
Glyphosate-1,2-13C2,15N
≥98 atom %, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2CH815NO5P
Número de CAS:
Peso molecular:
172.05
MDL number:
isotopic purity
≥98 atom %
Quality Level
assay
≥95% (CP)
mass shift
M+3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)