92909
Glyceryl trinonanoate
≥99.0%
Sinónimos:
1,2,3-Trinonanoylglycerol, 1,2,3-Tripelargonoylglycerol, Glycerol trinonanoate, Glycerol tripelargonate, Trinonanoin, Tripelargonin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.449
mp
8-9 °C
densidad
0.943 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C30H56O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-28(31)34-25-27(36-30(33)24-21-18-15-12-9-6-3)26-35-29(32)23-20-17-14-11-8-5-2/h27H,4-26H2,1-3H3
Clave InChI
YRIMSXJXBHUHJT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)