Merck
927740
3-Bromopyruvic acid-18O3
≥90 atom % 18O, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3Br18O3
Peso molecular:
172.96
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
≥90 atom % 18O
Ensayo
≥97% (CP)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
BrCC(C([18OH])=[18O])=[18O]
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)