Documentos clave
926744
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in toluene
About This Item
Fórmula lineal:
SO2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.06
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in toluene
densidad
0.888 g/mL
cadena SMILES
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
Clave InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Valuable reagent offered as a solution in toluene for more convenient handling.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)