Merck
923435
Sigma-Aldrich
Di-1-adamantylphosphinoferrocene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H39FeP
Peso molecular:
486.45
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.21
form
powder, crystals or chunks
Quality Level
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
256-262 °C
Application
Di-1-adamantylphosphinoferrocene is a phosphine ligand for Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)