Merck
923052
Sigma-Aldrich
Copper(I) bromide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Cuprous bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CuBr
Número de CAS:
Peso molecular:
143.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
Ensayo:
99.99% trace metals basis
Formulario:
powder
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: copper
mp
504 °C (lit.)
densidad
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Copper (I) Bromide (CuBr) is a potential low cost, nontoxic hole transport layer material for organic solar cells. It is also a promising catalyst in combination with triethanolamine for atom transfer radical polymerization, especially in large scale applications.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Copper Bromide as an Efficient Solution-Processable Hole Transport Layer for Organic Solar Cells: Effect of Solvents.
Bhargav R, et al.
ACS Omega, 4(3), 6028?6034-6028?6034 (2019)
CuBr/PMDETA combined with triethanolamine as an economic and highly active catalyst for atom transfer radical polymerization.
Zhang P, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 54(10), 735-741 (2017)