Merck
922765
Sigma-Aldrich
IPr* HCl
Sinónimos:
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C69H57N2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
949.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
form
powder
Quality Level
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Application
IPr*HCl is a bulky, flexible NHC ligand used for organometallic catalysis.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Guillaume Berthon-Gelloz et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(6), 1444-1446 (2010-01-28)
Herein, we wish to describe the efficient three-step synthesis of a novel highly hindered, but flexible, N-heterocyclic carbene and its coordination chemistry to Ag(i) and Rh(i).