92176
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
5-(Chloromethyl)pyrogallol trimethyl ether
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (AT)
form
crystals
mp
60-63 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CCl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI key
XXRUQNNAKXZSOS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)