913251
Y7
≥99%
Sinónimos:
BTP-4Cl
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
En electrónica orgánica se utilizan conductores y semiconductores orgánicos para aplicaciones en energía fotovoltaica orgánica, diodos orgánicos emisores de luz y transistores orgánicos de efecto de campo.
En electrónica orgánica se utilizan conductores y semiconductores orgánicos para aplicaciones en energía fotovoltaica orgánica, diodos orgánicos emisores de luz y transistores orgánicos de efecto de campo.
En electrónica orgánica se utilizan conductores y semiconductores orgánicos para aplicaciones en energía fotovoltaica orgánica, diodos orgánicos emisores de luz y transistores orgánicos de efecto de campo.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.