913073
Hexane-1,6-diammonium iodide
Sinónimos:
1,6-Hexanediamine, dihydriodide (8CI,9CI), Greatcell Solar®, Hexamethylenediamine dihydroiodide, Hexamethylenediammonium diiodide, Hexamethylenediammonium iodide, NHEXDAI
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
color
off-white
cadena SMILES
[I-].[I-].[N+H3]CCCCCC[N+H3]
InChI
1S/C6H16N2.2HI/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
Clave InChI
UBZXDFQTNLTDMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)