Merck
912522
Sigma-Aldrich
Adamantanyl 2,2-diiodoacetate
≥95%
Sinónimos:
Suero cyclopropanation reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16I2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
446.06
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
94-95 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Adamantanyl 2,2-diiodoacetate is a photocyclopropanation reagent capable of late-stage functionalization. The cyclopropanation of styrenes proceeds in the presence of visible light, without the need of a photocatalyst.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Información legal
This product is not available in Europe.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A transition-metal-free & diazo-free styrene cyclopropanation
Herraiz A G and Suero M G
Chemical Science, 10, 9374-9379 (2019)
Contenido relacionado
The Suero research group has developed new catalytic methods involving conceptually-novel radical carbenoids, carbyne equivalents, and metal-carbynoids and studied their behavior towards fine & feedstock chemicals as well as medically relevant agents.