Merck
911895
D-Sorbitol-1,1,2,3,4,5,6,6-d8
98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D8H6O6
Número de CAS:
Peso molecular:
190.22
UNSPSC Code:
12142201
isotopic purity
98 atom % D
assay
≥99% (CP)
form
solid
SMILES string
O[C@@]([C@@]([C@]([C@](C([2H])(O)[2H])([2H])O)([2H])O)([2H])O)([2H])C([2H])(O)[2H]
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)