605522
D-Sorbitol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
D-Glucitol-2-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
optical activity
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)[13CH](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/i3+1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-LBPDFUHNSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)