Merck
901599
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide solution
5 M in ethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CS2
Número de CAS:
Peso molecular:
76.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
form
liquid
concentration
5 M in ethanol
refractive index
n/D 1.387
density
0.91613 g/mL
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Valuable building block offered as a solution in ethanol for more convenient handling
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)