901151
1-Azido-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.4374
densidad
0.99954 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+](=[N-])=NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H13N3O2/c1-2-10-5-6-11-4-3-8-9-7/h2-6H2,1H3
Clave InChI
LNBSTMISALASFG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)