900996
2-(1H-Pyrrol-1-yl)ethanamine
Sinónimos:
1-(2-Aminoethyl)pyrrole
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
refractive index
n/D 1.5227
density
1.0136 g/mL
functional group
amine
SMILES string
NCCN1C=CC=C1
InChI
1S/C6H10N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChI key
HPDIRFBJYSOVKW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
182.3 °F
flash_point_c
83.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)