900912
Biotin picolyl azide
Sinónimos:
Biotin-functionalized Picolyl Azide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.