900872
Dimethylammonium bromide
≥98%
Sinónimos:
Dimethylamine hydrobromide, Greatcell Solar®
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Br-].[N+H2](C)C
InChI
1S/C2H7N.BrH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Clave InChI
FFJMLWSZNCJCSZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.