900843
Methanol-OD
reagent grade, ≥99 atom % D
Sinónimos:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Productos recomendados
grade
reagent grade
isotopic purity
≥99 atom % D
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)