900741
Gelatin methacryloyl
gel strength 170-195 g Bloom, degree of substitution: 60%
Sinónimos:
GelMA, Gelatin methacrylamide, Gelatin methacrylate, GelMa, Gelatin Methacrylate
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Contenido relacionado
En la ingeniería de tejidos se fabrican cultivos de tejidos a partir de armazones, células vivas y moléculas biológicamente activas simulando el microentorno del organismo para reparar o sustituir tejido dañado.
En la ingeniería de tejidos se fabrican cultivos de tejidos a partir de armazones, células vivas y moléculas biológicamente activas simulando el microentorno del organismo para reparar o sustituir tejido dañado.
En la ingeniería de tejidos se fabrican cultivos de tejidos a partir de armazones, células vivas y moléculas biológicamente activas simulando el microentorno del organismo para reparar o sustituir tejido dañado.
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.