900062
Iron oxide (II,III), nanoparticles
30 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in H2O
Sinónimos:
Nano Iron Oxide (II,III) Particles
About This Item
Productos recomendados
form
dispersion
nanoparticles
Quality Level
concentration
5 mg/mL in H2O
avg. part. size
30 nm (TEM)
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.