88719
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Sinónimos:
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J002-1
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97%
form
crystals
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChI key
STAGMXYQPGLLTD-GHVWMZMZSA-N
General description
Application
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?