Merck
87087
Sigma-Aldrich
Tetracontane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
n-Tetracontane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)38CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
563.08
Beilstein:
1800152
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
flakes
mp
80-84 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
Clave InChI
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tetracontane is a long chain n-alkane that has been used as a prototype of linear polyethylene to understand the phase behavior of polymer solution.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Melting and crystallization of ultra-high-molecular-weight polyethylene in a mixture with tetracontane under high pressure.
Nakafuku C, et al.
Polymer, 32(4), 696-702 (1991)
Temperature-and pressure-induced crystallization and melting of tetracontane in propane: evidence of retrograde crystallization.
Luszczyk M & Radosz, M
Journal of Chemical and Engineering Data, 48(2), 226-230 (2033)