Merck
87726
Sigma-Aldrich
Hidrogenosulfato de tetrametilamonio monohydrate
crystallized, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
N,N,N-trimethyl-methanaminium sulfate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)4N(HSO4) · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
189.23
Beilstein/REAXYS Number:
4829202
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
quality
crystallized
SMILES string
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
General description
Los cristales de hidrógenosulfato de tetrametilamonio monohidratado generalmente exhiben ferroelectricidad en el intervalo de temperatura de -104 °C a 40 °C.
Application
El hidrógenosulfato de tetrametilamonio monohidratado puede utilizarse como catalizador de transferencia de fase en la síntesis de polímeros.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ferroelectric properties of tetramethylammonium hydrogen sulfate hydrate (N(CH3)?4HSO4.H2O).
Suzuki, Haruhiko et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24, 353-355 (1985)
Spontaneous polymer thin film assembly and organization using mutually immiscible side chains.
Sun, F et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(8), 1856-1866 (1996)