Merck
87477
Sigma-Aldrich
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)ethanol
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
2-(2-Hydroxyethoxy)tetrahydropyran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Beilstein/REAXYS Number:
1280440
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457
bp
95 °C/22 mmHg (lit.)
density
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
OCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H14O3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7-8H,1-6H2
InChI key
XDBZJXRPEKFIFR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)