86578
Ortosilicato de tetraetilo
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Silicato de tetraetilo, TEOS, Tetraetoxisilano, Tetraetoxisilicio(IV), Tetraetóxido de silicio, Éster tetraetílico del ácido ortosilícico
About This Item
Productos recomendados
vapor density
7.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.383
bp
168 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Como reactivo junto con el cloruro férrico en la síntesis de dihidropirimidinonas.
- Como modificador en la fabricación del sensor de humedad, poli(2-acrilamido-2-metilpropano sulfonato) (poli-AMPS).
- Como medio para sintetizar triarilaminas y éteres diarílicos a través de la reacción de Ullmann sin ligando, catalizada por cobre.
- Como precursor para la preparación de xerogel de sílice que encuentra aplicación en los portadores de fármacos.
- Como precursor para la síntesis de partículas esféricas de sílice por el proceso Stober.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?