86562
β-L-Ribofuranose 1,2,3,5-tetra-O-acetate
≥99.0%
Sinónimos:
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-L-ribofuranose
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.0%
form
crystals
optical activity
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 2.4% in chloroform
mp
80-83 °C
SMILES string
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1
InChI key
IHNHAHWGVLXCCI-CYDGBPFRSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)