84032
Ruthenium
5% Ru basis on alumina
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ruthenium 5% on alumina, 5% Ru basis
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
concentración
5% Ru
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)