81391
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
Reillex® 402
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
loss
≤10% loss on drying, 110°C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
InChI key
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Legal Information
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?