809640
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinónimos:
DHEA-2,2,3,4,4-d5
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
assay
≥97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2,13D
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-WJKQEKIRSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?