809004
4-Methylvaleric-d11 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
4-Methylpentanoic-d11 acid
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+11
SMILES string
OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D
InChI key
FGKJLKRYENPLQH-KUXNVAAFSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)