808997
Isovaleric-d9 acid
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinónimos:
3-Methylbutyric-d9 acid
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+9
SMILES string
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D
InChI key
GWYFCOCPABKNJV-CBZKUFJVSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
165.2 °F
flash_point_c
74 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?