Merck
806110
Sigma-Aldrich
bis-MPA-Azide dendrimer
trimethylol propane core, generation 5
Sinónimos:
G5-TMP-Azide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C1047H1622N288O378
Peso molecular:
24291.78
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Formulario
(Liquid, solid, or semi-solid)
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
  • End Group Functionality: Azide surface group
  • Generation: 5
  • No. Surface Groups: 96
  • Calculated Mol. Wt.: 24292.1 g/mol
  • Other Notes: bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Aplicación
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been