805734
Poly(D,L-lactide)
acid terminated, average Mw 15000
Sinónimos:
PDLLA, Polylactide, lactide polymer
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
solid
mol wt
average Mw 15000
degradation timeframe
<6 months
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChI key
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.