Merck
802913
Sigma-Aldrich
(24R),24,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 solution
100 μg/mL in ethanol, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27D6H38O3
Peso molecular:
422.67
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solution
concentración
100 μg/mL in ethanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
aplicaciones
detection
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@H](CC[C@H](O)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23?,24?,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
Clave InChI
FCKJYANJHNLEEP-PRFFRHJRSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 is a metabolite of vitamin D3. It is known to increase bone volume and mechanical strength.
(24R),24,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 is a deuterated metabolite of vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
Aplicación
(24R),24,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Envase
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
24R, 25-dihydroxyvitamin D3: an essential vitamin D3 metabolite for both normal bone integrity and healing of tibial fracture in chicks
Seo E, et al.
Endocrinology, 138(9), 3864-3872 (1997)
Analysis of C-3 epimerization in (24R)-24, 25-dihydroxyvitamin D3 catalyzed by hydroxysteroid dehydrogenase
Higashi T, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 429-436 (2004)