Merck
802166
Sigma-Aldrich
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine
95% (GC)
Sinónimos:
PIP, PIP Directing Group, Shi Auxilliary
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
descripción
Fp: 175°F
Nivel de calidad
Ensayo
95% (GC)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
índice de refracción
n/D 1.516
densidad
0.9800 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NC(C)(C)C1=CC=CC=N1
InChI
1S/C8H12N2/c1-8(2,9)7-5-3-4-6-10-7/h3-6H,9H2,1-2H3
Clave InChI
DQSQBZXDMHDHEO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine (PIP-amine) is a tertiary amine. A bidentate directing group, useful for the functionalization of C-H bond, has been developed from PIP-amine.
Aplicación
The Shi Auxiliary is a powerful directing group for the hydroxylation of arenes through copper-mediated C-H activation. This useful auxiliary can be removed through acid-mediated hydrolysis and has shown to be done on gram-scale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
175.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
79.44 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xin Li et al.
Organic letters, 16(15), 3904-3907 (2014-07-17)
A copper-mediated C-H hydroxylation of arenes and heteroarenes using our newly developed PIP directing group has been developed. This procedure is scalable and compatible with a wide range of functional groups and heteroarenes, providing an operationally simple protocol for the