797650
2-Phenyl-d5-ethan-1,1,2,2-d4-ol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+9
SMILES string
OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
InChI key
WRMNZCZEMHIOCP-NVLGFDPUSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)